Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA-tratt
Diameter (metrisk) Överst:
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Ej kontaminerande
- Inert
- Non-stick yta minskar kvarvarande material i tratten
- Den övre konen har en hög sida för att begränsa stänk, medan det smala steget passar in i en rad behållare
- Den låga ytenergin hos PFA underlättar snabb, fullständig dränering och enkel rengöring
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 95 mm |
| Material | PFA |
| Höjd (metrisk) | 112 mm |
| Diameter (engelska) Överst | 3,7 tum |
| Höjd (engelska) | 4,4 tum. |
| Produkttyp | Tratt |