Läs mer
BRAND™ Tratthållare
Produktkod. 10768431 Handla allt Brand Produkter
Change view
Positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
10768431 1 Paket med 5
1 options
Produktkod. 10768431 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 148500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    832.00 SEK
    514.53 SEK / Paket med 5
    Save 317.47 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tratthållare designad för att hålla en tratt.
  • Lämplig för att stödja 1 eller 2 trattar med övre ytterdiameter på 50 till 120 mm
  • Monteras enkelt på stödstänger med en ytterdiameter på 8 till 14 mm med en låsmutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Tratt (1)
Material Polypropen
Positioner 1
För användning med (utrustning) Tratt
Produkttyp Tratthållare