Läs mer
Cytiva Tratthus
Produktkod. 17194281
:
150 mL
Produktkod. 17194281
Brand: Cytiva 4248
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningshus för tratt med unik magnetisk tätning.
  • Magnetisk tätning möjliggör enkel, enhands vakuumfiltrering av vätskor med kompatibla membran
  • Inte godkänt för användning i medicinska, kliniska, kirurgiska andra patientrelaterade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyfenylsulfon
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 150 mL