Learn More
SCAT™ Tratt med lock och sil i rostfritt stål
Artikelnummer. 10725602 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Inkluderar:
Lock och sil
Packungsgröße:
Varje
Artikelnummer. Inkluderar Packungsgröße
10725602 Lock och sil Varje
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10725602 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 108670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2473.52 SEK / Paket med 1
    Save 221.48 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Öppna behållare skapar brand- och hälsorisker. Samla upp flytande avfall på ett säkert sätt och enligt den senaste tekniken: Denna tratt kännetecknas av sin stora diameter på 250 mm.
  • Den rostfria stålsilen fångar säkert fast ämnen som magnetiska omrörningsstänger.
  • Med innergänga R2 BSP/G2 / BCS 56x4
Spezifikation
Diameter (metrisk) Överst 250 mm
Kapacitet (metrisk) 330 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 240 mm
Färg Svart
Beskrivning Tratt av PE-HD i rött med sil av rostfritt stål
Inkluderar Lock och sil
Produkttyp Säkerhetstratten
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.