Läs mer
Pyrex™ Tratt med porös tallrik
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 3mm |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| För användning med (applikation) | HPLC |
| Porstorlek | 130Å |
| Produkttyp | Tratt |