missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Karl Hecht™ Tratt, sluttande stam
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Överst:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lutande, diagonalt skuren stjälk.
- Ungefärlig vinkel: 60° .
- Finns i Duran™ borsilikat eller AR™ läskglas.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 3 mm |
| Material | AR-GLAS |
| Vinkel | 60° |
| Produkttyp | Tratt |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering