Läs mer
Buerkle™ Tratt, rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
12 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
- Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
- En luftkanal på utloppsröret säkerställer ett fullständigt, obehindrat flöde
- Beroende på diameter är detta hällhjälpmedel lämpligt för dispenseringsapplikationer, från små mängder i laboratorier till stora mängder i industrin
- Större versioner av tratten har ett handtag för att säkerställa enkel hantering
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 300 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 20 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Certifikat och efterlevnad | Materialcertifikat |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver |
| Beskrivning | Tratt |
| För användning med (applikation) | Friflytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media |
| Inkluderar | 1 tratt |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |