Läs mer
Buerkle™ Tratt, rostfritt stål
Produktkod. 16339571 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) skaft:
12 mm
8 mm
20 mm
Unit Size:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Unit Size
16339571 100 mm 12 mm -
16329571 60 mm 8 mm -
16349571 150 mm 12 mm -
16329581 300 mm 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 16339571 Supplier Buerkle™ Supplier No. 96040003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.65 SEK
    235.36 SEK / Paket med 1
    Save 91.29 SEK
    27% Av
I lager
Add to basket
Add to basket
Tratten, rostfritt stål kan användas för att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt viskösa medier. Den robusta tratten i rostfritt stål kan användas i en mängd olika applikationer.
  • För att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
  • Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på utloppsröret säkerställer ett fullständigt, obehindrat flöde
  • Beroende på diameter är detta hällhjälpmedel lämpligt för dispenseringsapplikationer, från små mängder i laboratorier till stora mängder i industrin
  • Större versioner av tratten har ett handtag för att säkerställa enkel hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Diameter (metrisk) skaft 12 mm
Material Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Beskrivning Tratt
För användning med (applikation) Friflytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
Inkluderar 1 tratt
Kvantitet 1
Diameter (engelska) Överst 3,94 tum
Produkttyp Tratt