Läs mer
Buerkle™ Tratt, rostfritt stål
Produktkod. 16349571 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diameter (metrisk) skaft:
8 mm
20 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Diameter (metrisk) skaft Förpackningsstorlek
16349571 150 mm 12 mm -
16329571 60 mm 8 mm -
16339571 100 mm 12 mm -
16329581 300 mm 20 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16349571 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96040005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.00 SEK
    349.42 SEK / Paket med 1
    Save 142.58 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tratten, rostfritt stål kan användas för att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt viskösa medier. Den robusta tratten i rostfritt stål kan användas i en mängd olika applikationer.
  • För att enkelt hälla och överföra fritt flytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
  • Rostfritt stål AISI 304 (1.4301)
  • En luftkanal på utloppsröret säkerställer ett fullständigt, obehindrat flöde
  • Beroende på diameter är detta hällhjälpmedel lämpligt för dispenseringsapplikationer, från små mängder i laboratorier till stora mängder i industrin
  • Större versioner av tratten har ett handtag för att säkerställa enkel hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 150 mm
Diameter (metrisk) skaft 12 mm
Material Rostfritt stål
Certifikat och efterlevnad Materialcertifikat
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver
Beskrivning Tratt
För användning med (applikation) Friflytande pulver, vätskor och lätt trögflytande media
Inkluderar 1 tratt
Kvantitet 1
Diameter (engelska) Överst 5,91 tum.
Produkttyp Tratt