Läs mer
Trattstativ
Produktkod. 12926796
Change view
Material:
Hårt träslag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12926796 Hårt träslag Varje
1 options
Produktkod. 12926796 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L327/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 SEK
    390.38 SEK / Paket med 1
    Save 32.62 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 27-10-2026
Lövträ, med utbytbara komponenter
Lövträ, med utbytbara komponenter. Baserna är 205 mm x 110 mm (enkel) och 290 mm x 110 mm (dubbel). Stavarna är 460 mm x 16 mm (diameter). Byrettklämmor har fodrade käftar och tratthållare är slitsade; alla är försedda med en plastskruv och gummifötter på basen.
Specifikationer
Material Hårt träslag
Diameter (metrisk) öppning 460 mm
Produkttyp Trattstativ