Läs mer
Trattstativ
Produktkod. 12936796
Change view
Positioner:
2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
12936796 2 Varje
1 options
Produktkod. 12936796 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L327/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 SEK
    434.40 SEK / Paket med 1
    Save 36.60 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lövträ, med utbytbara komponenter
Lövträ, med utbytbara komponenter. Dubbel bas är 290mm x 110mm. Stavarna är 460 mm x 16 mm (diameter). slitsad; försedd med en plastskruv och gummifötter på basen.
Specifikationer
Håller Dubbel
Material Hårt träslag
Positioner 2
Storlek 290 x 110 mm
Mått (L x B) 290 x 110mm
Längd (metrisk) 460 mm
Inkluderar Med plastskruv och gummifötter på basen
Produkttyp Trattstativ