Läs mer
Reservdelar för trattstativ
Produktkod. 12976796
Change view
För användning med (utrustning):
Reserv till STA-200-061L
Reserv till STA-200-071Y
Mått (L x B):
205 x 110 mm
290 x 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12976796 Reserv till STA-200-071Y 290 x 110 mm Varje
12966796 Reserv till STA-200-061L 205 x 110 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12976796 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L327/72
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 SEK
    167.65 SEK / Paket med 1
    Save 15.35 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Hårt träslag
Specifikationer
Håller Dubbel
Material Hårt träslag
För användning med (utrustning) Reserv till STA-200-071Y
Storlek 290 x 110 mm
Mått (L x B) 290 x 110 mm
Längd (metrisk) 460 mm
Inkluderar Med plastskruv och gummifötter på basen
Produkttyp Trattstativ