Läs mer
Reservdelar för trattstativ
För användning med (utrustning):
Reserv till STA-200-061L
Reserv till STA-200-071Y
Mått (L x B):
205 x 110 mm
290 x 110 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hårt träslag
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Med plastskruv och gummifötter på basen |
| Produkttyp | Trattstativ |
| Håller | Dubbel |
| Material | Hårt träslag |
| För användning med (utrustning) | Reserv till STA-200-071Y |
| Storlek | 290 x 110 mm |
| Mått (L x B) | 290 x 110 mm |
| Längd (metrisk) | 460 mm |