Läs mer
SCAT™ Tratt med lock för tunnor ARNOLD
Produktkod. 17838733 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Produktkod. Stängningsstorlek
17838733 R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
1 options
Produktkod. 17838733 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 317631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    2078.25 SEK / Paket med 1
    Save 181.75 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Robust SCAT™ 'ARNOLD' säkerhetstrattar med adaptrar och mekaniska nivåkontroller för användning på olika trummor med olika gängtyper. Finns även i elektriskt avledande varianter för säker hantering av explosivt flytande avfall.
  • Säkerhetstrattar baserade på SCAT™ 'ARNOLD' trattserie
  • Färdiga set som består av säkerhetstrattar och fatadaptrar
  • Tillverkad av högkvalitativ plast för hållbar och långvarig användning
  • Adaptrar kan kombineras med alla GL45 säkerhetstrattar i serierna 'ARNOLD' och 'MARCO'
  • Tillgänglig för alla gängade typer och storlekar
  • Finns även i elektriskt ledande material för farliga områden
Specifikationer
Stängningsstorlek R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m)
Färg Svart
Inkluderar Lock, stänkskydd, avtagbar sil, jordkabel
För användning med (utrustning) SCAT ARNOLD Tratt
Diameter (metrisk) Inre 200 mm (tratt)
Material HDPE-EC
Produkttyp Säkerhetstratt