Läs mer
Beschreibung
- Säkerhetstrattar baserade på SCAT™ 'ARNOLD' trattserie
- Färdiga set som består av säkerhetstrattar och fatadaptrar
- Tillverkad av högkvalitativ plast för hållbar och långvarig användning
- Adaptrar kan kombineras med alla GL45 säkerhetstrattar i serierna 'ARNOLD' och 'MARCO'
- Tillgänglig för alla gängade typer och storlekar
- Finns även i elektriskt ledande material för farliga områden
Spezifikation
Spezifikation
| Stängningsstorlek | R2 BSP/G2, BCS 56 x 4, GL45 (m) |
| Färg | Blått, Vitt |
| Inkluderar | Lock, stänkskydd, 2 avtagbara silar, adapter, mekanisk nivåkontroll |
| För användning med (utrustning) | SCAT ARNOLD Tratt |
| Diameter (metrisk) Inre | 200 mm (tratt) |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Säkerhetstratt |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?