Läs mer
Descripción
- Safety funnels based on the SCAT™ 'ARNOLD' funnel series
- Ready-to-use sets consisting of safety funnels and barrel adapters
- Made of high-quality plastics for durable and long-lasting use
- Adapters can be combined with all GL45 safety funnels of the 'ARNOLD' and 'MARCO' series
- Available for all common thread types and sizes
- Also available in electrically conductive material for hazardous areas
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 650 mL |
| Förslutningstyp | Hinged Lid |
| Färg | Black |
| Höjd (metrisk) | 210 mm |
| Inkluderar | Lid, Splash Guard, Removable Sieve, Grounding Cable, Ball Valve |
| För användning med (utrustning) | SCAT ARNOLD Funnel |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Safety Funnel |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?