Läs mer
SCAT™ Adapter för trumtratt med mekanisk nivåkontroll
Produktkod. 17828733 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
17828733 Polypropen
1 options
Produktkod. 17828733 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2540.17 SEK / Paket med 1
    Save 224.83 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Nivåkontroll med skruvgänga t.ex. för fat eller dunkar. Med integrerad nivåindikator och extra gängad anslutning för montering av a SCAT säkerhetstratt med GL45-gänga.
  • Adapter för tratt, mekanisk nivåkontroll, pipa dubbelgänga R2 BSP/G2 (m) + BCS 56x4 (m)
  • Gänga på toppen: GL45 (m)
  • Gänga på undersidan: R2 BSP/G2 (m) + BCS 56x4 (m)
  • Tillverkad av högkvalitativ plast för hållbar och långvarig användning
  • Adaptrar kan kombineras med alla GL45 säkerhetstrattar i serierna 'ARNOLD' och 'MARCO'
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 L
Förslutningstyp R2 BSP/G2 (m) och BCS 56 x 4 (m) till GL45 (m)
Kapacitet (engelska) 52,8 gal.
Färg Grå
Inkluderar ARNOLD Trattadapter, mekanisk nivåkontroll
För användning med (utrustning) SCAT ARNOLD Tratt
Material Polypropen
Produkttyp Nivåkontroll