Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Trattar med NS-kon
Produktkod. p-8006051
Diameter (metrisk) Överst:
45 mm
55 mm
70 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10386161
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05321001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och enkel blandning, hällning och förvaring av kemikalier i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Trattar med NS Cone är tillverkade av slitstark DURAN™ borosilikatglas.
  • Solid tillsatstratt med vinkel på 60°
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
  • Med NS-kon, med hög konisk noggrannhet och utmärkt täthet
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 45 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Tilläggstratt (fast)