Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellpermeant
Produktkod. 10308392
Change view
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10308392 1 mg 1mg
11524766 20 x 50 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10308392 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer F1201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Fura-2, AM, cellpermeant
Fura-2, AM är en intracellulär kalciumindikator med hög affinitet som är ratiometrisk och exciterbar med UV-—ljus. Denna acetoximetyl (AM) esterform är användbar för icke-invasiv intracellulär laddning och är även tillgänglig i en DMSO-lösning. Cellogenomträngliga pentakalium- och pentanatriumsaltformer av färgämnet finns tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet, proliferation och cellulär avbildning
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Kalciumindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad