Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2, AM, cellpermeant
Beskrivning
Fura-2, AM är en högaffinitet, intracellulär, kalciumindikator som är ratiometrisk och UV-ljusexciterbar—. Denna acetoxymetyl (AM) esterform är användbar för icke-invasiv intracellulär laddning och finns även tillgänglig i 1 mg mängder (F-1201) och i en DMSO-lösning (F-1225). Cellimpermeant pentakalium (F-1200) och pentasodium (F-6799) saltformer av färgämnet finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kalciumindikator |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Fura-2 |
| Excitationsvåglängdsområde | 330 to 345 nm |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Emissionsvåglängdsområde | 495 to 510 nm |
| Visa mer |