missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ eBioscience™ Fura-2 AM Färgämne
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Vid bindning av Ca 2+ skiftar excitationsspektrumet för Fura-2 till kortare våglängder mellan 300 och 400 nm, medan toppemissionen förblir stabil runt 510 nm
- Kd för Fura-2 är starkt beroende av pH, temperatur, jonstyrka och viskositet hos cytosolen, så stor försiktighet bör iakttas när icke-standardiserade förhållanden används
- Molekylvikt: 1001,86 g/mol
- Maximal excitation: variabel beroende på koncentrationen av fritt Ca 2+ , mellan 300 och 400 nm
- Maximal emission: 510nm
- Rekonstituera i nyöppnad DMSO av hög kvalitet. Efter beredning, skydda mot ljus och förvara vid− 20 °C. Undvik frys-upptining
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Färgämne |
| Emission | 300-400 ⁄510 |
| Produktlinje | eBioscience |
| Kvantitet | 1 mg |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering