Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2, AM, FluoroPure™ klass - Specialförpackning
Kvantitet:
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
Beskrivning
Eftersom den är tillverkad hos oss ISO 13485-certifierade anläggningar i Eugene, Oregon, det kan vi garantera FluoroPure Graden Fura-2 AM är större än eller lika med 98 % ren enligt HPLC.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Fluorescensprob |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Fura-2 på morgonen |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Produktlinje | FluoroPure |
| Kvantitet | 20 x 50 μg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |