missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Kan tränga igenom cellmembran och ladda Fura 2 i celler
- Inuti celler hydrolyseras Fura 2-AM snabbt av cytoplasmatiska esteraser
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108964-32-5 |
| Molekylformel | C44H47N3O24 |
| Kvantitet | 500 μg |
| Synonym | fura 2-am, fura-2 pentakis acetoxymethyl ester, bis acetoxymethyl 2,2'-2-5-acetoxymethoxy carbonyl oxazol-2-yl-5-2-2-bis 2-acetoxymethoxy-2-oxoethyl amino-5-methylphenoxy ethoxy benzofuran-6-yl azanediyl diacetate, fura-2 am, fura-2-acetoxymethyl ester, 1-2-5-carboxyoxazol-2-yl-6-aminobenzofuran-5-oxy-2-2′-amino-5′-methylphenoxy-ethane-n,n,n′n′-tetraacetic acid pentaacetoxymethyl ester, 1-6-amino-2-5-carboxy-2-oxazolyl-5-benzofuranyloxy-2-2-amino-5-methylphenoxy ethane-n,n,n',n'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethyl ester, fura-2/am, fura-2 acetoxymethyl ester, fura 2-am hplc |
| Löslighetsinformation | The acetoxymethyl ester of the chelator is soluble in dimethylsulfoxide (10mg/mL) and in nonpolar solvents such as chloroform, acetone and benzene. It is insoluble in water or methanol. |
| InChI-nyckel | VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | acetyloximetyl 2-[6-[bis[2-(acetyloximetoxi)-2-oxoetyl]amino]-5-[2-[2-[bis[2-(acetyloximetoxi)-2-oxoetyl]amino]-5-metylfenoxi]etoxi]-1-bensofuran-2-yl]-1,3-oxazol-5-karboxylat-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1001.857 |
| PubChem CID | 3364574 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?