missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fura 2-Am |
| CAS | 108964-32-5 |
| Molekylformel | C44H47N3O24 |
| Synonym | 1-[6-Amino-2-(5-carboxy-2-oxazolyl)-5-benzofuranyloxy]-2-(2-amino-5-methylphenoxy) ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid, pentaacetoxymethyl ester |
| InChI-nyckel | VPSRLGDRGCKUTK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC(=C(C=C1)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOC2=C(C=C3C(=C2)C=C(O3)C4=NC=C(O4)C(=O)OCOC(=O)C)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C |
| IUPAC-namn | acetyloximetyl 2-[6-[bis[2-(acetyloximetoxi)-2-oxoetyl]amino]-5-[2-[2-[bis[2-(acetyloximetoxi)-2-oxoetyl]amino]-5-metylfenoxi]etoxi]-1-bensofuran-2-yl]-1,3-oxazol-5-karboxylat-5-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 1001.857 |
| PubChem CID | 3364574 |
| Formel vikt | 1001.9 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?