Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2 Calcium Imaging Calibration Kit (Noll till 10 mM CaEGTA, 50μ M Fura-2)
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Fura-2 Calcium Imaging Calibration Kit är utformad för att underlätta snabb kalibrering och standardisering av digitala bildmikroskop. Satsen innehåller 11 förutspädda buffertar kompletterade med 50 μM fura-2 (F-1200) samt mikrosfärer med 15 μm —diameter.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp 2 °C till 8 °C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Calcium Imaging Kalibrering |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Reagens |
| Typ av färg | Jonkalibreringsreagens |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |