Läs mer
Invitrogen™ Fura-2, Pentakaliumsalt, cellogenomtränglig
Produktkod. 10798414
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10798414 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10798414 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F1200
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fura-2, pentakaliumsalt, är en intracellulär kalciumindikator som är ratiometrisk och UV-ljusexciterbar.
Fura-2, pentakaliumsalt, är en intracellulär kalciumindikator som är ratiometrisk och UV-ljusexciterbar. Denna vattenlösliga saltform är användbar för intracellulär belastning genom mikroinjektion, infusion från patchpipett eller upptag inducerat av vårt Influx pinocytiska cellladdningsreagens (Cat. Nr. I14402).
Fura-2, pentakaliumsalt är en intracellulär kalciumindikator som är ratiometrisk och UV-ljus-exciterbar. Denna vattenlösliga saltform är användbar för intracellulär laddning genom mikroinjektion, infusion från patchpipett eller upptag inducerat av vårt Influx pinocytic cell-loading-reagens (kat. nr. I14402).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 60 to 100%
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Beskrivning Fura-2 Pentapotassium Salt, 1mg, Yellow, Solid, 831.99 Molecular Weight, C29H22K5N3O14 Molecular Formula, Fluorescent Detection, Cell-imPermanent, –5 to –30°C Storage, ≥95% at 254nm HPLC Purity, Use with Fluorescence Microscope
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Kalciumindikator, Proliferation and Function, Cellular Imaging, Target and Lead Identification and Validation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Fura-2
Typ av färg Fura-2
Excitationsvåglängdsområde 330 to 345 nm
Formatera Solid
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde 360 to 375 nm
Excitationsvåglängd 339 nm
Emissionsvåglängd 364 nm