Läs mer
Molecular Probes™ Fura-2, Pentasodium Salt, cell impermeant
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Fura-2, pentasodium salt is an intracellular calcium indicator that is ratiometric and UV light—excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (I-14402).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. |
| Detektionsmetod | Fluorescence |
| För användning med (utrustning) | Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer |
| Produkttyp | Calcium Indicator |
| Typ av färg | Fluorescent Dye-Based |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |