Läs mer
Furafylline, MedChemExpress
Produktkod. 16411079
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16411079 1 mg
1 options
Produktkod. 16411079 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107204
MedChemExpress Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Furafylline is a potent and selective inhibitor of human cytochrome P450IA2 with an IC50 of 0.07 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furafylline
Fysisk form Solid
CAS 80288-49-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H12N4O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (48.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C2=C(N=C(C)N2)C(N1C)=O)CC3=CC=CO3
Molekylvikt (g/mol) 260.25
Formel vikt 260.25
Procent renhet 99.7%