Läs mer
Furafylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furafylline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N4O3/c1-7-13-9-10(14-7)16(6-8-4-3-5-19-8)12(18)15(2)11(9)17/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 260.0909 |
| Procent renhet | >95% |