missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Furaltadone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30321255
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321255 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321255 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13962900AL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Furaltadone
CAS 139-91-3
Analyt- eller komponentnamn Furaltadone
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H16 N4 O6
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-(4-morpholinylmethyl)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 5-(morpholinomethyl)-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (6CI,7CI,8CI), 3-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)-5-(4-morpholinomethyl)-2-oxazolidone, 5-(4-Morpholinomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylideneamino)-2-oxazolidinone, 5-(N-Morpholinomethyl)-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylidenamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidone, 5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)oxazolidone, Altabactina, Altafur, Anauran, F 150, Fur-Novo, Furaltadon, Furaltadone, Furantoina, Furazolin, Furazoline, Furitale, Furlate, Furlidon, Furmethanol, Furmethonol, Furmetonol, Furmetox, Ibifur, Medifuran, N-(5-Nitro-2-furylidene)-3-amino-5-(N'-morpholinomethyl)-2-oxazolidone, NF 260, NSC 42388, Nitraldone, Nitrofurmethone, Nitrofurmeton, Otifuril, Sepsinol, Ultrafur, Unifur, Valsyn
InChI formel InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2
LEDER [O-][N+](=O)c1oc(C=NN2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)cc1
IUPAC-namn 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 324.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 324.107 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.