Läs mer
Furaltadone hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16418646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418646 100 mg
1 options
Produktkod. 16418646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1148
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Furaltadone hydrochloride, a nitrofuran drug, has the potential for the study in infections of chickens with salmonella enteritidis. Furaltadone is inhibitory and bactericidal in vitro for staphylococci .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furaltadone hydrochloride
CAS 3759-92-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H17ClN4O6
Kvantitet 100 mg
Synonym Altafur hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (46.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1/N=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 360.75
Formel vikt 360.75
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation