Läs mer
Furamide, TRC
Produktkod. 30401861
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401861 100 mg
30400928 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30401861 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF861000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3736-81-0
Molekylformel C14 H11 Cl2 N O4
Molekylvikt (g/mol) 328.15
Synonym 2-Furancarboxylic acid, 4-[(dichloroacetyl)methylamino]phenyl ester, 2-Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Furoic acid, ester with 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methylacetanilide, Acetanilide, 2,2-dichloro-4'-hydroxy-N-methyl-, 2-furoate (ester), 4-Hydroxy-N-methyl dichloroacetanilide 2-furoate, 8073 CB, Amebiazol, Dichlofurazol, Diclofurazol, Diloxanid furoate, Diloxanide furoate, Entamide 2-furoate, Entamide furoate, Furamide, Furamide (amebicide), Furentomin, Histomibal, Miforon
IUPAC-namn [4-[(2,2-dikloracetyl)-metylamino]fenyl] furan-2-karboxylat
LEDER CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2occc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diloxanide Furoate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
Formel vikt 327.0065