Läs mer
Furan 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313851
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313851 1 ml
1 options
Produktkod. 30313851 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13965000ME1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan
CAS 110-00-9
Analyt- eller komponentnamn Furan
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H4 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
LEDER o1cccc1
IUPAC-namn furan
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 68.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 68,0262 g/mol