Läs mer
Furan-2,5-dicarbohydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furan-2,5-dicarbohydrazide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c7-9-5(11)3-1-2-4(13-3)6(12)10-8/h1-2H,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12) |
| Formel vikt | 184.0596 |