Läs mer
Furan-2,5-dikarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11462120
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462120 5 g 5g
11452120 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462120 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28718.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3238-40-2 | C6H4O5 | 156,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3238-40-2
Molekylformel C6H4O5
Molekylvikt (g/mol) 156.09
MDL-nummer MFCD00016582
InChI-nyckel CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
IUPAC-namn furan-2,5-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2,5-dicarboxylic acid
Smältpunkt >310 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 156.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.