Läs mer
Furan-2-boronsyra, 97 %
Produktkod. 11496686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496686 1 g 1g
11406696 5 g 5g
11416696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23842.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13331-23-2 | C4H5BO3 | 111,891 g/mol
Det används i Suzuki reaktion för generaliserad väg för syntes avβ -furyl-α ,β -omättade aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i Suzuki reaktion för generaliserad väg för syntes
avβ -furyl-α ,β -omättade aldehyder.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13331-23-2
Molekylformel C4H5BO3
Molekylvikt (g/mol) 111.891
MDL-nummer MFCD00799544
InChI-nyckel PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
PubChem CID 2734357
IUPAC-namn furan-2-ylboronsyra
LEDER B(C1=CC=CO1)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2-boronic acid
Smältpunkt ∼120 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 112370
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 111.89
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller eller pulver eller kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.