Läs mer
Furan-2-boronic acid pinacol ester, 96%
Produktkod. 11304985
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304985 1 g 1g
11314985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18366.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374790-93-9 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374790-93-9
Molekylformel C10H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 194.04
MDL-nummer MFCD02094008
InChI-nyckel GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-furanboronic acid pinacol ester, furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 693, pubchem18440
PubChem CID 11356013
IUPAC-namn 2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2-boronic acid pinacol ester
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 1 g
Beilstein 9045028
Formel vikt 194.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.