Läs mer
Furan-2-boronsyra, TRC
Produktkod. 30391911
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30391911 500 mg
1 options
Produktkod. 30391911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF864095500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-2-boronic acid
CAS 13331-23-2
Molekylformel C4H5BO3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
LEDER OB(O)c1occc1
Molekylvikt (g/mol) 111.89
Formel vikt 112.0332