Läs mer
Furan-2-karbaldehyd (Furfural), Mikromol™
Beskrivning
Furan-2-karbaldehyd (Furfural)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Furfural |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| LEDER | O=Cc1occc1 |
| IUPAC-namn | furan-2-karbaldehyd |
| Visa mer |