Läs mer
Furan-2-ylmethyl-phenethyl-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furan-2-ylmethyl-phenethyl-amine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c1-2-5-12(6-3-1)8-9-14-11-13-7-4-10-15-13/h1-7,10,14H,8-9,11H2 |
| Formel vikt | 201.1154 |