Läs mer
Furan-3-boronic acid, 97%
Produktkod. 11349815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349815 1 g 1g
11359815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19834.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Furan-3-boronsyra använder furan-3-boronsyra som vår kopplingspartner i många reaktioner. En kitosan urikas (UOx)-poly (furan-3-boronsyra)(PFBA)-Pd nanopartiklar (PdNPs)/pläterade Pd (Pd-platta)/flerväggiga kolnanorör (MWCNTs)/Au-elektrod förbereddes för tillverkning av en amperometrisk biosensor och en biobränslecell (BFC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Furan-3-boronsyra använder furan-3-boronsyra som vår kopplingspartner i många reaktioner. En kitosan urikas (UOx)-poly (furan-3-boronsyra)(PFBA)-Pd nanopartiklar (PdNPs)/pläterade Pd (Pd-platta)/flerväggiga kolnanorör (MWCNTs)/Au-elektrod förbereddes för tillverkning av en amperometrisk biosensor och en biobränslecell (BFC).
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55552-70-0
Molekylformel C4H5BO3
Molekylvikt (g/mol) 111.89
MDL-nummer MFCD01319007
InChI-nyckel CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
IUPAC-namn (furan-3-yl)boronsyra
LEDER OB(O)C1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-3-boronic acid
Smältpunkt 139°C to 144°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1635653
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 111.89
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.