Läs mer
Furan-3-boronic acid, 97%
Produktkod. 10734743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10734743 500 mg Glasflaska 500mg
10028811 100 mg Glasflaska 100mg
10403975 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10734743 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359405000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55552-70-0 | C4H5BO3 | 111.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55552-70-0
Molekylformel C4H5BO3
Molekylvikt (g/mol) 111.89
MDL-nummer MFCD01319007
InChI-nyckel CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan-3-boronic acid, 3-furanboronic acid, 3-furylboronic acid, furan-3-yl boronic acid, 3-furanylboronic acid, furan-3-ylboranediol, 3-furan boronic acid, furan-3-yl-3-boronic acid, furan-3-yl-boronic acid, boronic acid, 3-furanyl
PubChem CID 2734358
IUPAC-namn furan-3-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan-3-boronic acid
Smältpunkt 126°C to 128°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 111.89
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Furan-3-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.