missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Furan-3-methanol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furan-3-methanol-d2 |
| CAS | 1216686-59-7 |
| Molekylformel | C5 2H2 H4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Dideuterio-furan-3-ylmethanol, Furan-3-methanol-d2, 3-Furanmethan-α,α-d2-ol, 3-Hydroxymethylfuran-d2, 3-(Hydroxymethyl)furan-D2 (hydroxymethyl-D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2/i3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)c1cocc1 |
| IUPAC-namn | dideuterio(furan-3-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.11 |
| Formel vikt | 100.0493 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?