Learn More
Furan-3-sulfonylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10620124
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10620124 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10125773 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10620124 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC02103CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 52665-49-3
Molekylformel C4H3ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 166.575
MDL-nummer MFCD08271875
InChI-nyckel PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
PubChem CID 22179302
IUPAC-namn furan-3-sulfonylklorid
LEDER C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Furan-3-sulfonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 166.58
Procent renhet 97%