Läs mer
Furan (98 %), TRC
Produktkod. 30395449
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30395449 100 mg
1 options
Produktkod. 30395449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF863650100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan
CAS 110-00-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C4 H4 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Divinylene oxide, Furfuran, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
InChI formel InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
LEDER o1cccc1
IUPAC-namn furan
Molekylvikt (g/mol) 68.07
Formel vikt 68.0262