Läs mer
Furan, 99%, knivhugg. med ca 250 ppm BHT
Produktkod. 11424444
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11424444 2.5 L 2500ml
11404444 100 mL 100ml
11414444 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11424444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13102.0F
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68,08 g/mol
Furan har viktiga biologiska egenskaper och farmakologisk aktivitet. Dess joderade lipofila derivat används i stor utsträckning vid behandling av ventrikel- och artärflimmer. Dess derivat används som hämmare av biofilmbildning för flera bakteriearter, samt har kvorumavkännande hämmande aktiviteter. 2-metylfuran och 2,5-dimetylfuran används som lignocellulosa biobränslen. Dess harts används för att stoppa sandproduktion i underjordiska gaslagringsbrunnar. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med aryner för att ge derivat av dihydronaftalener som är användbara mellanprodukter vid syntes av andra polycykliska aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Furan har viktiga biologiska egenskaper och farmakologisk aktivitet. Dess joderade lipofila derivat används i stor utsträckning vid behandling av ventrikel- och artärflimmer. Dess derivat används som hämmare av biofilmbildning för flera bakteriearter, samt har kvorumavkännande hämmande aktiviteter. 2-metylfuran och 2,5-dimetylfuran används som lignocellulosa biobränslen. Dess harts används för att stoppa sandproduktion i underjordiska gaslagringsbrunnar. Den genomgår Diels-Alder-reaktion med aryner för att ge derivat av dihydronaftalener som är användbara mellanprodukter vid syntes av andra polycykliska aromatiska föreningar.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i vanliga organiska lösningsmedel, inklusive alkohol, eter och aceton.
Noter
Ljus-, värme- och luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-00-9
Molekylformel C4H4O
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00003222
InChI-nyckel YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC-namn furan
LEDER O1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan
Namnnotering stabiliserat med ∼250 ppm BHT
Smältpunkt -86 °C
Densitet 0.936
Kokpunkt 32 °C till 33 °C
Flampunkt -35 °C
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN2389
Beilstein 103221
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,4296
Löslighetsinformation Svagt löslig i vattenlösning. Löslig i vanliga organiska lösningsmedel, inklusive alkohol, eter och aceton.
Formel vikt 68.08
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.