Läs mer
Furan, 99+%, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3758058 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10676382
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-00-9 | C4H4O | 68.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-00-9, 128-37-0
Molekylformel C4H4O
Molekylvikt (g/mol) 68.08
MDL-nummer MFCD00003222
InChI-nyckel YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylene oxide, furfuran, tetrole, oxole, oxacyclopentadiene, furane, 1,4-epoxy-1,3-butadiene, axole, rcra waste number u124, furfurane
PubChem CID 8029
ChEBI CHEBI:35559
IUPAC-namn furan
LEDER O1C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Furan
Smältpunkt -85.6°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9360g/mL, 0.936
Kokpunkt 31.3°C
Flampunkt −35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.05% max. (Furfural) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4197 to 1.4217
Kvantitet 250 mL
UN-nummer 2389
Beilstein 17, 27
Fieser 07,161; 09,227; 10,187; 13,173
Merck Index 15, 4325
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether and aceton,hydrolysis in water
Stabilisator 0.025 to 0.04% BHT
Formel vikt 68.06
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Furan, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.