missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Furan D4 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Furan D4 |
| CAS | 6142-90-1 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C4 2H4 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | Furan-2,3,4,5-d4, Furan-d4 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1oc([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5-tetradeuteriofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?