missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Furan-d4, CDN

Produktkod. 30321007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321007 5 g
30309406 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321007 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND01845G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Furan D4
CAS 6142-90-1
Molekylformel C4 2H4 O
Kvantitet 5 g
Synonym Furan-2,3,4,5-d4, Furan-d4 (7 CI,8 CI,9 CI), Perdeuteriofuran, Tetradeuteriofuran
InChI formel InChI=1 S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1oc([2 H])c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetradeuteriofuran
Molekylvikt (g/mol) 72.1
Formel vikt 72.0513 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.