Läs mer
Furan, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15861051
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15861051 1 L 1 L
15851051 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15861051 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205941000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-00-9
Specifikationer
Smältpunkt -86°C
Densitet 0.94 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00003222
Kvantitet 1 L
Synonym Furan, Furfuran, Furan
Molekylvikt (g/mol) 68.07